Z408743
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #11 Ace-Thred, O.D. × L 10 mm × 150 mm, porosity 25-50 μm (C)
fabricante/nome comercial
Ace Glass 720206
D.E. × C
10 mm × 150 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity (C)
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)