Z278378
Scienceware® gas-washing bottle
for tubing with a 1/4 in. O.D.
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
pressão de vapor
≤0.5 psi
Características
for tubing with a 1/4 in. O.D.
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H11030-0000
Descrição geral
An economical device for precipitating materials from gas. Graduated 250 mL PP cylinder with 70 μm porosity dispersion disk. Vinyl stopper has inlet and outlet ports for gas.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)