SYNB300500X
Synthware™ gas washing bottle with fritted disc
500 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity XC
Sinônimo(s):
Synthware B300500X, Drechsel bottle, gas washing bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Junta
joint: ST/NS45/50
Características
cap
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware B300500X
Altura
380 mm
capacidade
500 mL
500 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)