Documentos Principais
Z420492
Sigma-Aldrich
Perforated filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420468
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Bel-Art
cor
none
Categorias relacionadas
Descrição geral
Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic table-top buchner funnel using your choice of perforated filter plate. Plates are made of 4.8mm (³/₁₆") thick HDPE with 4.8mm (³/₁₆") perforations on 11mm (⁷/₁₆") centers.
Características e benefícios
  • Removable plate for use in precious metals recovery
  • Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)