Z415499
Water-cooled distilling head
joint: ST/NS 24/40, Overall H 400 mm, O.D. 54 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
D.E.
54 mm
Total A
400 mm
depuração do braço lateral
225 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Useful for removal of solvents from reaction mixtures or concentrations from solutions prior to crystallization.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z415499-1EA | 4061832132075 |