Documentos Principais
SYND304150
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 150 mm, immersion depth 76 mm
Sinônimo(s):
Synthware D304150, distilling head with side-arm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D304150
profundidade de imersão
76 mm
camisa C
150 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Thermometer joint is 10/18 for 76 mm immersion thermometer. Side arm is at 75o angle.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYND304150-1EA4061832208091