Z420581
Perforated filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420557
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H91463-1914
diâmetro do filtro
36 in.
cor
none
Descrição geral
Filter large volumes quickly with a polyethylene plastic table-top buchner funnel using your choice of perforated filter plate. Plates are made of 4.8mm (³/₁₆") thick HDPE with 4.8mm (³/₁₆") perforations on 11mm (⁷/₁₆") centers.
Características e benefícios
- Removable plate for use in precious metals recovery
- Temperature range maximum 52ºC (125ºF), minimum -20ºC (-4ºF)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z420581-1EA | 4061826286678 |