Key Documents
Z404144
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
Erlenmeyer flask attachment, for Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL), 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 0000910400
A × L × P
60 mm × 265 mm × 136 mm
Descrição geral
Note: Securely holds Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL).
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)