Documentos Principais
Z404136
Sigma-Aldrich
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
VX 2 test tube attachment, for up to 36 test tubes or centrifugal tubes with a diameter of 16 mm, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 0000568900
A × L × P
115 mm × 140 mm × 145 mm
Descrição geral
PC unit mixes up to 36 test tubes or centrifuge tubes with 16 mm diameter
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)