Voltar
IKA
®
VRX basic Vibrax
®
orbital shaker attachments
Products
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Fabricante
Diâmetro (mm)
Altura (mm)
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z404136
IKA
®
VRX basic Vibrax
®
orbital shaker attachments,
VX 2 test tube attachment, for up to 36 test tubes or centrifugal tubes with a diameter of 16 mm, 1/cs
Expandir
Ver preços
Z404144
IKA
®
VRX basic Vibrax
®
orbital shaker attachments,
Erlenmeyer flask attachment, for Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL), 1/cs