Z322202
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
MF10/4B/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante/nome comercial
Quickfit MF 10/4B/SC
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrição geral
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z322202-1EA | 4061832830919 |