Documentos Principais
Z308536
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 500 mL bottles
Sinônimo(s):
MF48/13/500
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Quickfit MF 48/13/500
disponibilidade
not available in USA and Canada
compatibilidade
for use with 500 mL bottles
Descrição geral
Sintered heads improve gas dispersion
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)