Z304778
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
CF5/1
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante/nome comercial
Quickfit CF 5/1
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z304778-1EA | 4061832830230 |