Z271284
HI-VAC® vacuum valves
90° angle, O-ring tip: no, bore 0-4 mm
Sinônimo(s):
826610-0004
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.79
Produtos recomendados
Características
O-ring tip: no
fabricante/nome comercial
Kimble®
furo
0-4 mm
diâmetro da haste
9 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Precision external thread for fine control. Valves may be used as a bleed up to 1/2 turn. Full open position is at 11/2 turns.
- For high-vacuum applications up to 5 × 10-7 torr
- Continuous use at 230°C or intermittently at 275°C
- Nonrotating PTFE shaft with PTFE wipers
- Viton® O-rings
Informações legais
HI-VAC is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)