Z647292
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 100 mL
Sinônimo(s):
3200/10MP
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Características
graduations 1.0 mL
faixa de medição de volume
100 mL
Altura
260 mm
Descrição geral
- Complies to DIN EN ISO 4788
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
- Robust hexagonal foot
- White enamel graduations
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z647292-2EA | 4061833446256 |