Z647268
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 10 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Características
graduations 0.2 mL
faixa de medição de volume
10 mL
Altura
140 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Complies to DIN EN ISO 4788
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
- Robust hexagonal foot
- White enamel graduations
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)