Documentos Principais
Z547050
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 25-50 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
40 mm
capacidade do funil
60 mL
diâmetro da haste
12 mm
tamanho de poro
25-50 μm porosity
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z547050-1EA4061837635670