Z233005
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (34)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212262401
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
105 mm
capacidade
100 mL
frasco D.E.
64 mm
gargalo D.E.
34 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z233005-1EA | |
Z233005-10EA |