Z232858
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Junta
Joints neck (42)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212165409
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
220 mm
capacidade
1,000 mL
frasco D.E.
131 mm
gargalo D.E.
42 mm
Descrição geral
- Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
- Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
- Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
- Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
- Marking spot for sample identification.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)