Documentos Principais
DWK241932405
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 100 mL, flask joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
241932405
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Junta
joint: ST/NS flask19/26
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
without cap
embalagem
case of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 241932405
capacidade do frasco
100 mL
Descrição geral
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Características e benefícios
• Complies with DIN ISO 4797• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass• Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.• Tight closure due to standard ground joint• The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier• Fired-on, highly durable white print
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)