Documentos Principais
Z331619
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
Materiais
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Junta
joint ST/NS34/35
joint neckGL 40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Screw cap
with cap
embalagem
case of 6
fabricante/nome comercial
BRAND 93170
D.E. × A
52 mm × 90 mm
capacidade
50 mL
Descrição geral
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
Outras notas
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)