Documentos Principais
Z362794
Sigma-Aldrich
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
Junta
Joints neck (33)
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Screw cap
with cap
embalagem
pack of 6
fabricante/nome comercial
Nalgene 4109-0125
capacidade
125 mL
Descrição geral
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Outras notas
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)