Documentos Principais
Z362727
Sigma-Aldrich
Nalgene® polycarbonate Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
Materiais
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
Junta
joint stopper5
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Stoppers
without cap
embalagem
pack of 12
case of 24
fabricante/nome comercial
Nalgene 4103-0125
capacidade
125 mL
Descrição geral
Autoclavable; however, repeated autoclaving may cause some loss of mechanical strength.
Outras notas
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)