TMO4114-0045
Nalgene® vented sterile caps for Erlenmeyer flasks
500/2000 mL flasks, polypropylene, high-density polyethylene, capacity 45 L, pore size 0.2 μm, case of 4 ea, case of 12 ea
Sinônimo(s):
vented closure, vented single use closure
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
Materiais
high-density polyethylene
polypropylene
Características
vented
embalagem
case of 12 ea
case of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 4114-0045
capacidade
45 L
tamanho de poro
0.2 μm pore size
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ensure a sterile gas exchange for shaker and suspension cell culture by using Thermo Scientific Nalgene Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TMO4114-0045 | 4061841585565 |