Documentos Principais
F0894
Sigma-Aldrich
Shake flasks, triple baffled
volume 2,000 mL
Sinônimo(s):
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
Materiais
beaded neck neck
borosilicate glass
glass flask
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 1 ea
pack of 1
Altura
28.5 cm
diâmetro da base
16 cm
capacidade
2000 mL
volume
2,000 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Outras notas
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)