Documentos Principais
Z232904
Duran® Erlenmeyer flask with stopper
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
241923709
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
flat bottom
narrow-mouth
Junta
joint neck29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Stopper
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 241923709
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
250 mL
Descrição geral
Graduated and complete with NS29/32 socket and flat-head stopper.
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)