CLS5000250
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask with joint
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5000
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
bottom (baffled)
glass cap
narrow-mouth
Junta
joint ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
cap
closure type Standard Taper joint
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5000-250
capacidade
250 mL
Descrição geral
- Pyrex® Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity.
- Large marking spot for labeling.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)