Documentos Principais
Z232998
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 50 mL
Sinônimo(s):
conical flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (34)
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 10
fabricante/nome comercial
DURAN® 212261705
disponibilidade
not available in USA and Canada
Altura
85 mm
capacidade
50 mL
frasco D.E.
51 mm
gargalo D.E.
34 mm
Descrição geral
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Outras notas
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)