Z222321
Keck® Joint Clip
standard taper, joint size 12, violet
About This Item
Produtos recomendados
cor
violet
Descrição geral
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Informações legais
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)