Documentos Principais
Z219940
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 29/42
Sinônimo(s):
glass stopper, glass stoppers, stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Materiais
ground glass
Junta
joint: ST/NS29/42
descrição
closed at bottom
Descrição geral
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)