P2PLACV05
Pellicon 2 Cassette Ultrafiltration Module PLAC V 0.5 m2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene screen
polyurethane
regenerated cellulose
Nível de qualidade
descrição
Filter code PLAC
Type V screen (open channel)
prefiltration requirements: 100 µm
Parâmetros
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Altura
2.16 cm (0.85 in.)
Comprimento
21 cm (8.3 in.)
Tamanho do dispositivo
0.5 m2
área de filtração
0.5 m2
Área nominal da membrana
0.1 m2
Largura
17.8 cm , 7.0 in.
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
1 kDa filter
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2