Documentos Principais
P2PLACC01
Millipore
Módulo de ultrafiltração Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, NMWCO 1 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon 2 Mini Ultrafiltration Module PLAC C 0.1 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Materiais
polypropylene screen
polyurethane adhesive
regenerated cellulose
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
1.5 cm (0.6 in.)
Comprimento
21 cm (8.3 in.)
Largura
5.6 cm (2.2 in.)
área de filtração
0.1 m2
Área nominal da membrana
0.1 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Ultracel®
tamanho de poro
1 kDa NMWCO
Descrição geral
Device Configuration: Mini Cassette
Filter Code: PLAC
Filter Type: Ultrafiltration
Características e benefícios
Type C screen (coarse screen)
Outras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Prefiltration Rquirements: 100 µm
Nota de análise
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2