Z215201
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Cowie
Comprimento
400 mm
Diâmetro da lâmina
80 mm
Diâmetro do eixo
6 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z215201-1EA | 4061833430101 |