Documentos Principais
Z185221
Double-tipped needle
L 24 in., gauge 14
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science
Comprimento
24 in.
medidor
14
Descrição geral
304 SS with deflected tips.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Double-ended needle gauge 16, L 36 in.
Z102458
Double-ended needle
Double-ended needle gauge 16, L 24 in.
Z102431
Double-ended needle
Dissolution cannulae gauge 14, 316 stainless steel hub, L 7 1/2 in.
CAD9881
Dissolution cannulae
Dissolution cannulae gauge 14, 316 stainless steel hub, L 4 3/8 in.
CAD9880
Dissolution cannulae
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z185221-1EA4061832530727