Documentos Principais
Z102458
Double-ended needle
gauge 16, L 36 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science
Comprimento
36 in.
medidor
16
Descrição geral
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)