Z185205
Double-tipped needle
gauge 12, L 36 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science
Comprimento
36 in.
medidor
12
Descrição geral
304 SS with deflected tips.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)