Z180599
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 24 mm × 115 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
Características
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8082-08
L × C
24 mm × 115 mm
Descrição geral
Eliminates flip-over problem.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)