Z180149
Ace large chromatography column
I.D. × L 150 mm × 1,200 mm, capacity 21.20 L
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.52
Produtos recomendados
grau
for chromatography
fabricante/nome comercial
Ace Glass 5820125
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I. × C
150 mm × 1,200 mm
capacidade
21.20 L
adequação
suitable for chromatography
Categorias relacionadas
Descrição geral
Rugged borosilicate glass column with #50 internal Ace-Threds on ends to which a wide variety of upper and lower adapters can be fitted. Suitable for ion-exchange or activated-carbon work. Order column adapters separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z180149-1EA | 4061826757017 |