Documentos Principais
Z180181
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
Luer tip and flow-regulator valve, 0 to 1mm adjustable bore, PTFE
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Materiais
PTFE
fabricante/nome comercial
Ace Glass 583763
técnica(s)
LPLC: suitable
Descrição geral
Shallow taper of upper end minimizes mixing below the PE packing support disc (included). All adapters have an Ace Thred #50 and include one FETFE® O-ring.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)