Z406260
Oxford® Sure/Seal™ storage valve-cap
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use with Aldrich products packed in Sure/Seal bottles. Screws over Sure/Seal crown cap to permit repeated dispensing of product via syringe while ensuring positive valved closure. Technical Information Bulletin AL-195, includes instructions for use of the valve.
Informações legais
Oxford is a registered trademark of Oxford Worldwide LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z406260-1EA | 4061826667712 |