Z406295
Sure/Seal™ bottles
capacity 125 mL, amber plastic-coated glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
amber plastic-coated glass
round bottle
Junta
joint threaded neck
Características
without cap
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
125 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Order overcaps, steel crown caps, and PTFE-faced liners separately.
Aplicação
Bottles are used to store chemicals, solvents, and other liquids. Amber-tinted glass is recommended for light-sensitive materials.
Informações legais
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)