Documentos Principais
Z154245
Compressor-type tubing clamp
heavy-duty, nickel-plated brass
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
abertura L × A
35 mm × 30 mm
Descrição geral
  • Heavy-duty, nickel-plated brass
  • Opening: 35 W × 30 H (mm)
  • Lower bar held in place by threaded cap; may be swung out to insert tubing
  • 6 mm screw with 35 mm knurled finger grip
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)