Documentos Principais
Z150096
Sigma-Aldrich
Pressure relief valve for Kilo-Lab® cylinders
brass, NPTM 1/4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
40141600
NACRES:
NB.43
Materiais
brass
NPTM
1/4 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Set to release at 200psi.
Informações legais
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)