Documentos Principais
51354-U
MXP High Pressure Valves for HPLC
stainless steel, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
Materiais
stainless steel
descrição
MXP7900-000 2-position, 6-port
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
The MXP7900-000 valve is the standard 2-position, 6-port switching valve designed for traditional HPLC and related techniques, used for traditional sample injections or to provide dual-column functionality in your system.
The MXP9900-000 valve should be used when the application requires biocompatability.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)