Documentos Principais
Z125199
Ace Claisen Adapter
Standard
Sinônimo(s):
distilling adapter, glass adapter, glass adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
rótulo
A
Junta
joint ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Ace Glass 510154
Categorias relacionadas
Descrição geral
Threaded nylon bushing for 7 mm O.D. thermometer.
product is shown on the left in the photo
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)