Key Documents
Z101303
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Plain, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS24/40
Descrição geral
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)