Documentos Principais
SYNA262419
Synthware Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A262419, Distilling trap, Kjeldahl trap
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A262419
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter is placed above flask to prevent carry-over of reactions which have a tendency to foam.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)