Documentos Principais
183474
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5637 (lit.)
p.e.
267 °C (lit.)
pf
2 °C (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
chave InChI
SLRIOXRBAPBGEI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Nitrophenethyl alcohol was used in the synthesis of indoles.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ruthenium-catalyzed dehydrogenative N-heterocyclization. Indoles from 2-aminophenethyl alcohols and 2-nitrophenethyl alcohols.
Tsuji Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 580-584 (1990)