Y907111
Cylinder
carbon steel, 3/4 in. NPT, capacity 49 L
About This Item
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
Materiais
carbon steel
Nível de qualidade
Parâmetros
2015-2400 psi max. pressure
D.E. × D.I. × C
9.198 in. × 8.75 in. × 55 in.
capacidade
49 L
espessura da parede
0.224 in.
peso
61200 g
conector
3/4 in. NPT
Categorias relacionadas
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)