Y906549
Valve
brass diaphragm, for CGA 350 right angle path, external, left hand thread
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
brass diaphragm
Nível de qualidade
Parâmetros
2640 psi max. pressure
Comprimento
4.62 in.
peso
633 g
conector
for CGA 350 right angle path, external, left hand thread
Outras notas
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)